missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloroisatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloroisatin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12) |
| Formel vægt | 180.9931 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?