Få mere at vide
6-klorindol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloroindole |
| CAS | 17422-33-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H |
| SMIL | Clc1ccc2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 6-klor-1H-indol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vægt | 151.0189 |