Få mere at vide
6-klorindol, TRC
Artikelnummer. 30354210
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30354210 5 g
1 options
Artikelnummer. 30354210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3670055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroindole
CAS 17422-33-2
Molekylær formel C8 H6 Cl N
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMIL Clc1ccc2cc[nH]c2c1
IUPAC navn 6-klor-1H-indol
Molekylvægt (g/mol) 151.59
Formel vægt 151.0189