Få mere at vide
6-klorindol, 99%
Artikelnummer. 11460048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460048 5 g 5g
11450048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23650.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 17422-33-2 | C8H6ClN | 151,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17422-33-2
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.59
MDL nummer MFCD00005681
InChI nøgle YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC navn 6-chlor-lH-indol
SMIL ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroindole
Smeltepunkt 87 °C til 90 °C
Mængde 5 g
Beilstein 112345
Formel vægt 151.6
Procent renhed 99%