Få mere at vide
6-chlorindol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-88999 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Product Code. 10245541
Brand: Thermo Scientific Acros 331622500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 17422-33-2
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.59
MDL nummer MFCD00005681
InChI nøgle YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC navn 6-chlor-lH-indol
SMIL ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroindole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 151.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver