Få mere at vide
6-chlorindol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245541 250 mg Glasflaske 250mg
10777792 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331622500
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 17422-33-2
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.59
MDL nummer MFCD00005681
InChI nøgle YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC navn 6-chlor-lH-indol
SMIL ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroindole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88 °C til 91 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 151.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver