Få mere at vide
6-chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713833
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713833 1 g 1g
10311645 5 g 5g
10019591 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05749DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23576-81-0
Molekylær formel C5H3ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 158.603
MDL nummer MFCD00173802
InChI nøgle WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
IUPAC navn 6-chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol
SMIL C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2NCS
Mængde 1 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formel vægt 158.61
Procent renhed 97%