Få mere at vide
6-chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311645
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10311645
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB05749DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 23576-81-0
Molekylær formel C5H3ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 158.603
MDL nummer MFCD00173802
InChI nøgle WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
IUPAC navn 6-chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol
SMIL C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel C6H5CH2CH2NCS
Mængde 5 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formel vægt 158.61
Procent renhed 97%