Få mere at vide
6-chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662463
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662463 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10447062 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10603455 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05853CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 150020-64-7
Molekylær formel C5H2Cl2N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 257.103
InChI nøgle APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799717
IUPAC navn 6-chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-sulfonylchlorid
SMIL C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
Formel vægt 257.12
Procent renhed 97%