Få mere at vide
6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylsyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520113
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10520113 1 g 1g
10279082 250 mg 250mg
10332115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00885DA
Kemiske identifikatorer
CAS 14714-24-0
Molekylær formel C7H4ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 197.578
MDL nummer MFCD04974055
InChI nøgle HTUZJYQXKFDVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, pubchem23037, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro-2-imidazo 1,2-b pyridazinecarboxylic acid, 6-chloranylimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 2794637
IUPAC navn 6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NN2C1=NC(=C2)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 197.58
Procent renhed 90%