Få mere at vide
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin, 97%
Artikelnummer. 15446047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446047 1 g 1g
15456047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33234.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152,581 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6188-25-6
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.581
MDL nummer MFCD05663807
InChI nøgle XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
PubChem CID 2764328
IUPAC navn 6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 1 g
Formel vægt 152.58
Procent renhed 97%