Få mere at vide
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 6188-25-6 |
| Molekylær formel | C7H5ClN2 |
| MDL nummer | MFCD05663807 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | ClC1=CN2C(C=C1)=NC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.58 |
| Procent renhed | 97% |