Få mere at vide
6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyrehydrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489025
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489025 250 mg 250mg
15479025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35567.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138642-97-4 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyrehydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyrehydrat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138642-97-4
Molekylær formel C8H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.59
MDL nummer MFCD07021509
InChI nøgle LXRDUEDQFSBROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 16413639
IUPAC navn 6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CN12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrate
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 196.59 (Anhydrous)
Procent renhed 95%