Få mere at vide
6-chlorhexanoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357566 5 g 5g
11347566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11111.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19347-73-0
Molekylær formel C6H10Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 169.045
MDL nummer MFCD00041436
InChI nøgle WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
IUPAC navn 6-chlorhexanoylchlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chlorohexanoyl chloride
Tæthed 1.4
Kogepunkt 90°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4652
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1852393
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 169.05
Procent renhed 95%