Få mere at vide
6-chlorhexanoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347566 1 g 1g
11357566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11111.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19347-73-0
Molekylær formel C6H10Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 169.045
MDL nummer MFCD00041436
InChI nøgle WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
IUPAC navn 6-chlorhexanoylchlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CCCl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 6-Chlorohexanoyl chloride
Kogepunkt 90°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1852393
Formel vægt 169.05
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.