Få mere at vide
6-klorhexansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chlorohexanoic Acid |
| CAS | 4224-62-8 |
| Molekylær formel | C6H11ClO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Chlorocaproic Acid, epsilon-Chlorocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCl |
| IUPAC navn | 6-chlorohexansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vægt | 150.0448 |