Få mere at vide
6-Chlorohexanoic acid, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30984360
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30984360 1 g
30984359 10 g
30973957 5 g
30978681 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30984360 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1089751g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chlorohexanoic acid
CAS 4224-62-8
Molekylær formel C6H11ClO2
MDL nummer MFCD00061103
Mængde 1 g
SMIL OC(=O)CCCCCCl
Molekylvægt (g/mol) 150.60
Procent renhed 96%