Få mere at vide
6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione |
| CAS | 22876-20-6 |
| Molekylær formel | C7H4ClNOS |
| MDL nummer | MFCD00800495 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | S=C1OC2=CC(Cl)=CC=C2N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.63 |
| Procent renhed | 98% |