Få mere at vide
6-chlorbenzimidazol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Disse produkter eksisterer som to tautomerer, da der er en hurtig udveksling af protonen mellem de to heterocykliske nitrogener. Dette gør 5- og 6-positionerne på ringen kemisk ækvivalente.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 196.59 |
| Procent renhed | 97% |