Få mere at vide
6-Chloro1,4-dihydro-1-methyl-4-phenyl-4-quinazolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-4-phenylquinazoline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2O/c1-18-10-17-15(19,11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(16)7-8-14(13)18/h2-10,19H,1H3 |
| Formel vægt | 272.0716 |