Få mere at vide
6-klor-pyrimidin-2,4-diamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine |
| CAS | 156-83-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl N4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyrimidine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, 6-Chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, NSC 8818 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9) |
| SMIL | Nc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| IUPAC navn | 6-chloropyrimidin-2,4-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.56 |
| Vis mere |