Få mere at vide
6-Chloro-pyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30136703
Skift visning
Mængde:
100 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136703 2.5 g
30135241 5 g
30005856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3809552.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35139-67-4
Molekylær formel C4 H5 Cl N4 O
Molekylvægt (g/mol) 160.56
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Minoxidil Imp. A (EP)
IUPAC navn 6-chloro-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamine
SMIL Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
Formel vægt 160.0152
Procent renhed >95%