Få mere at vide
6-Chloro-N2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-N2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| CAS | 5425-82-1 |
| Molekylær formel | C4H6ClN5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NSC 13912 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClN5/c1-7-4-9-2(5)8-3(6)10-4/h1H3,(H3,6,7,8,9,10) |
| SMIL | CNc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-N-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.58 |
| Formel vægt | 159.0312 |