missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 845306-04-9 |
| Molekylær formel | C7H7ClN2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N-methylpicolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)5-3-2-4-6(8)10-5/h2-4H,1H3,(H,9,11) |
| SMIL | CNC(=O)c1cccc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vægt | 170.0247 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?