Få mere at vide
6-klor-N-[(6-klor-7-sulphamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxid)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazin-7-sulfonamid 1,1-Dioxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17981536
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981536 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0011.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-klor-N-[(6-klor-7-sulphamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-dioxid)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazin-7-sulfonamid 1,1-Dioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
CAS 402824-96-8
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C15 H16 Cl2 N6 O8 S4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[[7-(Aminosulfonyl)-6-chloro-2,3-dihydro-1,1-dioxido-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl]methyl]-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C15H16Cl2N6O8S4/c16-8-1-10-14(34(28,29)20-5-19-10)4-13(8)33(26,27)21-6-23-7-22-35(30,31)15-3-12(32(18,24)25)9(17)2-11(15)23/h1-4,19-22H,5-7H2,(H2,18,24,25)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS(=O)(=O)c3cc4c(NCNS4(=O)=O)cc3Cl)CNS2(=O)=O
IUPAC navn 6-chloro-4-[[(6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-yl)sulfonylamino]methyl]-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 607.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 605,9289 g/mol