Få mere at vide
6-Chloro L-Tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-L-tryptophan |
| CAS | 33468-35-8 |
| Molekylær formel | C11 H11 Cl N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.67 |
| Formel vægt | 238.0509 |