Få mere at vide
6-klor-imidazo[2,1-b]thiazol-5-sulfonsyreamid, TRC
Artikelnummer. 30354810
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354810 100 mg
30366258 10 mg
30363395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC383335100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112582-89-5
Molekylær formel C5H4N3O2S2Cl
Molekylvægt (g/mol) 237.69
IUPAC navn 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Formel vægt 236.9433