Få mere at vide
6-Chloro Didesacetyl Famciclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro Didesacetyl Famciclovir |
| CAS | 172529-94-1 |
| Molekylær formel | C10 H14 Cl N5 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 2-[2-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(5-13-7)2-1-6(3-17)4-18/h5-6,17-18H,1-4H2,(H2,12,14,15) |
| SMIL | Nc1nc(Cl)c2ncn(CCC(CO)CO)c2n1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.7 |
| Formel vægt | 271.0836 |