missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro Didesacetyl Famciclovir, TRC

Artikelnummer. 30365671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365671 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37474025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro Didesacetyl Famciclovir
CAS 172529-94-1
Molekylær formel C10 H14 Cl N5 O2
Mængde 25 mg
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 2-[2-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol
InChI formel InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(5-13-7)2-1-6(3-17)4-18/h5-6,17-18H,1-4H2,(H2,12,14,15)
SMIL Nc1nc(Cl)c2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
IUPAC navn 2-[2-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 271.7
Formel vægt 271.0836
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.