Få mere at vide
6-Chloro-D,L-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-D,L-tryptophan |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 238.0509 |