Få mere at vide
6-Chloro Acyclovir Acetate, TRC
Artikelnummer. 30360004
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30360004 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30360004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36415010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro Acyclovir Acetate
CAS 81777-48-2
Molekylær formel C10H12ClN5O3
Mængde 10 mg
Synonym 2-[(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)methoxy]-ethanol 1-Acetate, 2-[(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)methoxy]-ethanol Acetate (ester), Acetyl 2-[(2-Amine-1,6-dihydro-6-chloro-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O3/c1-6(17)19-3-2-18-5-16-4-13-7-8(11)14-10(12)15-9(7)16/h4H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,14,15)
SMIL CC(=O)OCCOCN1C=NC2=C(Cl)NC(=N)N=C12
IUPAC navn 2-[(6-chloro-2-imino-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 285.69
Formel vægt 285.0629