missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-9-phenyl-9H-purine, TRC

Artikelnummer. 30357059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357059 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99538310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-9-phenyl-9H-purine
CAS 5470-24-6
Molekylær formel C11 H7 Cl N4
Mængde 10 mg
Synonym 6-Chloro-9-phenylpurine, NSC 26291
InChI formel InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-9-11(14-6-13-10)16(7-15-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
SMIL Clc1ncnc2c1ncn2c3ccccc3
IUPAC navn 6-chloro-9-phenylpurine
Molekylvægt (g/mol) 230.653
Formel vægt 230.036
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.