Få mere at vide
6-Chloro-9-methylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-9-methylpurine |
| CAS | 2346-74-9 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl N4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc2c(Cl)ncnc12 |
| IUPAC navn | 6-chloro-9-methylpurine |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.58 |
| Formel vægt | 168.0203 |