Få mere at vide
6-Chloro-9-methyl-7-deazapurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-9-methyl-7-deazapurine |
| CAS | 7781-10-4 |
| Molekylær formel | C7H6ClN3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, NSC 102340 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN3/c1-11-3-2-5-6(8)9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cn1ccc2c(Cl)ncnc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.6 |
| Formel vægt | 167.025 |