missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-8-quinolinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30358303
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358303 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379910100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-8-quinolinecarboxylic Acid
CAS 6456-78-6
Molekylær formel C10 H6 Cl N O2
Mængde 100 mg
Synonym 6-Chloroquinoline-8-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H6ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1cc(Cl)cc2cccnc12
IUPAC navn 6-chloroquinoline-8-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 207.61
Formel vægt 207.0087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.