missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-8-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 19655-50-6 |
| Molekylær formel | C10H8ClN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-8-methyl-quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-9(11)6-8-3-2-4-12-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Cl)cc2cccnc12 |
| IUPAC navn | 6-chloro-8-methylquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vægt | 177.0345 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?