Få mere at vide
6-klor-7-methylquinolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-methylquinoline |
| CAS | 86984-27-2 |
| Molekylær formel | C10 H8 Cl N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2ncccc2cc1Cl |
| IUPAC navn | 6-chloro-7-methylquinolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vægt | 177.0345 |