Få mere at vide
6-Chloro-7-methylquinoline, TRC
Artikelnummer. 30368015
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30368015 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30368015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369350250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-7-methylquinoline
CAS 86984-27-2
Molekylær formel C10 H8 Cl N
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3
SMIL Cc1cc2ncccc2cc1Cl
IUPAC navn 6-chloro-7-methylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 177.63
Formel vægt 177.0345