Få mere at vide
6-Chloro-7-methylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-methylpurine |
| CAS | 5440-17-5 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl N4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc2ncnc(Cl)c12 |
| IUPAC navn | 6-chloro-7-methylpurine |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.58 |
| Formel vægt | 168.0203 |