missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-7-methylpurine, TRC

Artikelnummer. 30367166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367166 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36949550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-7-methylpurine
CAS 5440-17-5
Molekylær formel C6 H5 Cl N4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3
SMIL Cn1cnc2ncnc(Cl)c12
IUPAC navn 6-chloro-7-methylpurine
Molekylvægt (g/mol) 168.58
Formel vægt 168.0203
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.