Få mere at vide
6-Chloro-7-methyl-5-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 86984-28-3 |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2O2/c1-6-5-8-7(3-2-4-12-8)10(9(6)11)13(14)15/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2ncccc2c(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-chloro-7-methyl-5-nitroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.63 |
| Formel vægt | 222.0196 |