Få mere at vide
6-Chloro-7-methyl-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-methyl-4H-chromen-4-one |
| CAS | 67029-84-9 |
| Molekylær formel | C10H7ClO2 |
| MDL nummer | MFCD00239401 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C1C=COC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.61 |
| Procent renhed | 98% |