Få mere at vide
6-klor-7-jod-deazapurin, 96%
Artikelnummer. 13571630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
13571630 5 g 5g
13561630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13571630 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 448850050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123148-78-7
Molekylær formel C6H3ClIN3
Molekylvægt (g/mol) 279.47
InChI nøgle CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
IUPAC navn 4-chlor-5-iod-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
SMIL C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Smeltepunkt 179 °C til 183 °C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 279.47
Procent renhed 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.