Få mere at vide
6-klor-7-iod-7-deazapurin, 96%
Description
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine |
| Smeltepunkt | ∽180 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 279.47 |
| Procent renhed | 96% |