Få mere at vide
6-chlor-7-iod-7-deazapurin, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458007 1 g 1g
15468007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.465 g/mol
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123148-78-7
Molekylær formel C6H3ClIN3
Molekylvægt (g/mol) 279.465
MDL nummer MFCD09263258
InChI nøgle CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
IUPAC navn 4-chlor-5-iod-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
SMIL C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Smeltepunkt ∽180°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 279.47
Procent renhed 96%