Få mere at vide
6-Klor-7-deazapurin, TRC
Artikelnummer. 30350861
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350861 10 g
30356038 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30350861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36517510G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3680-69-1
Molekylær formel C6 H4 Cl N3
Molekylvægt (g/mol) 153.57
Synonym 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (6CI, 8CI, ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (7CI, 9CI), 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, 4-Chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-deazapurine, NSC 64952
IUPAC navn 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
SMIL Clc1ncnc2[nH]ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-7-deazapurine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formel vægt 153.0094