Få mere at vide
6-Chloro-7-deazapurine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-deazapurine Hydrochloride |
| CAS | 1243346-92-0 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3.ClH/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5;/h1-3H,(H,8,9,10);1H |
| SMIL | Cl.Clc1ncnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.03 |
| Formel vægt | 188.9861 |