missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-7-deazapurine-Beta-D-riboside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-deazapurine-beta-D-riboside |
| CAS | 16754-80-6 |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Chloro-7-Deazapurine-Ss-D-Riboside |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClN3O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.68 |
| Formel vægt | 285.0516 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?