Få mere at vide
6-Chloro-7-deazapurine-Alpha-D-riboside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-deazapurine-Alpha-D-riboside |
| CAS | 120401-32-3 |
| Molekylær formel | C11H12ClN3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-α-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClN3O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)C1O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.69 |