Få mere at vide
6-klor-7-deazapurin, 98%
Artikelnummer. 11339929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339929 5 g 5g
11329929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25713.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3680-69-1 | C6H4ClN3 | 153,569 g/mol
6-Chloro-7-deazapurin bruges til fremstilling af tofacitinib.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Chloro-7-deazapurin bruges til fremstilling af tofacitinib.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3680-69-1
Molekylær formel C6H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 153.569
MDL nummer MFCD01686865
InChI nøgle BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 6-chloro-7-deazapurine 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-1h-pyrrol 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 5356682
IUPAC navn 4-chlor-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
SMIL C1=CNC2=C1C(=NC=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-7-deazapurine
Smeltepunkt 190 °C til 192 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, ethylacetat og methanol.
Formel vægt 153.52
Procent renhed 98%